Learn More
Sulfate d’ytterbium(III) octahydraté, Reacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362518 10 g 10g
11372518 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362518 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014572.09
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 10034-98-7 | H16O20S3Yb2 | 778.40 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-98-7
Formule moléculaire H16O20S3Yb2
Poids moléculaire (g/mol) 778.40
Numéro MDL MFCD00149887
Clé InChI MDOSIOHMOWGVIM-UHFFFAOYSA-H
Synonyme unii-e5w6do92vs, e5w6do92vs, 3so4.2yb.8h2o, ytterbium sulfate,, ytterbium sulfate octahydrate, ytterbium sulfate, ytterbium iii sulfate octahydrate, reacton, diytterbium 3+ octahydrate trisulfate, sulfuric acid,ytterbium 3+ salt 3:2 , octahydrate 8ci,9ci
CID PubChem 25022290
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Yb+3].[Yb+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium(III) sulfate octahydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,10105
Informations sur la solubilité Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Nom IUPAC ytterbium(3+);trisulfate;octahydrate
Poids de la formule 778.38 (634.26 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton