Learn More
Thermo Scientific™ Creusets coniques en oxyde de zirconium stabilisés à l’yttrium, forme haute
Code produit. 15463835
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
200mL
Diamètre (métrique) externe:
51 mm
62 mm
77mm
Hauteur (métrique):
58 mm
72 mm
90mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15463835
Marque: Thermo Scientific™ 041290.KF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Zirconium Oxide
Quantité 1 unité
Capacité (métrique) 100 ml
Diamètre (métrique) externe 62 mm
Hauteur (métrique) 72 mm
Product Type Creusets coniques en oxyde de zirconium stabilisés à l’yttrium, forme haute
Diamètre (métrique) de la base 41mm