Learn More
Thermo Scientific™ Creusets coniques en oxyde de zirconium stabilisés à l’yttrium, forme haute
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
200mL
Diamètre (métrique) externe:
51 mm
62 mm
77mm
Hauteur (métrique):
58 mm
72 mm
90mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Matériau | Zirconium Oxide |
| Quantité | 1 unité |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Diamètre (métrique) externe | 62 mm |
| Hauteur (métrique) | 72 mm |
| Product Type | Creusets coniques en oxyde de zirconium stabilisés à l’yttrium, forme haute |
| Diamètre (métrique) de la base | 41mm |