Learn More
Yttrium(III) 2-hexanoate d’éthyle, 10 % p/v dans le n-hexane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11389528 25 mL 25mL
11379528 100 mL 100mL
11460570 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11389528 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043356.AC
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 103470-68-4 | C24H45O6Y | 518.524 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103470-68-4
Formule moléculaire C24H45O6Y
Poids moléculaire (g/mol) 518.524
Numéro MDL MFCD00070441
Clé InChI AGOMHFKGCMKLDA-UHFFFAOYSA-K
Synonyme yttrium iii 2-ethylhexanoate, yttrium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid,2-ethyl-, yttrium 3+ salt 3:1, yttrium iii 2-ethylhexanoate w/v in n-hexane, acmc-1c5ry, yttrium tri 2-ethylhexanoate, yttrium tris 2-ethylhexanoate, tris 2-ethylhexanoic acid yttrium salt, yttrium 3+ tris 2-ethylhexanoate, yttrium iii 2-ethylhexanoate y
CID PubChem 15607674
Nom IUPAC 2-éthylhexanoate ; yttrium(3+)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Y+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium (III) 2-ethylhexanoate
Quantité 25 mL
Numéro UN UN1208
Poids de la formule 518.16
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 % w/v dans n-hexane
Forme physique Liquide