Learn More
Chlorure d’yttrium(III), ultra sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398617 10 g 10g
11318627 50 g 50g
11308627 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11398617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035743.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10361-92-9
Yttrium(III) chloride is used as a precursor for titanium-containing ceramics. It is used as an analytical reagent, as a catalyst and in superconductors. It is also used in the production of yttrium alkyl alkoxide complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10361-92-9
Formule moléculaire Cl3Y
Poids moléculaire (g/mol) 195.26
Numéro MDL MFCD00011470
Clé InChI PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC trichloroyttrium
SMILES Cl[Y](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) chloride
Point de fusion 721°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Densité 2.67 g/mL
Formule linéaire YCl3
Merck Index 14,10107
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and pyridine.
Poids de la formule 195.26
Pourcentage de pureté 99.99%