Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanedionate d’yttrium(III), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate |
| Point de fusion | 166°C to 170°C |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 1 g |
| Nom IUPAC | (Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one ; yttrium |
| Poids de la formule | 710.1 |