Learn More
Nitrate d’yttrium(III) hexahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used as a reagent, in optics, ceramics, glass and electronics. It is used in superconducting materials. It has been reported as a reusable catalyst in Bignelli reaction for the synthesis of heterocycles such as pyrimidin-2-ones. It is a powerful catalyst for the synthesis of some supramolecules such as calix[4]resorcinarenes, 1,8-dioxooctahydroxanthenes, 2-amino-4H-chromenes, and several other organic condensation products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Yttrium(III) nitrate hexahydrate |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 5 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (REO) |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 383.01 (274.92 Anhydrous) |
| Sensibilité | Hygroscopic |
Sécurité et traitement
- Yttrium(III) nitrate hexahydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Yttrium(III) nitratehexahydrate