Learn More
Oxyde d’yttrium(III), 99,99 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Yttrium(III) oxide |
| Point de fusion | 2410.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 10 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.99% min. (Y2O3) TREO base |
| Formule linéaire | Y2O3 |
| Merck Index | 14, 10107 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute acids |
| Poids de la formule | 225.81 |
| Afficher plus |