Learn More
Oxyde d’yttrium(III), Reacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339828 50 g 50g
11359828 250 g 250g
11349828 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11339828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044286.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
L’oxyde d’Yttriium(III) est utilisé pour fabriquer des phosphores pour les tubes TV couleur, les grenats en fer yttrium à utiliser comme filtres de micro-ondes, les superconducteurs à haute température, comme agent minéralisant pour la formation de spinelle et comme stabilisateur pour les matériaux de service à haute température.
Yttriium(III) oxide is used to make phosphors for color TV tubes, yttrium iron garnets for use as microwave filters, high temperature superconductors, as a mineralizing agent for the formation of spinel and as a stabilizer for high-temperature service materials. It is presurcor for important inorganic compounds. It is a potential solid-state laser material which allows the efficient operation both in continuous operation and in pulsed regimes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-36-9
Formule moléculaire O3Y2
Poids moléculaire (g/mol) 225.81
Numéro MDL MFCD00011473
Clé InChI RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Yttria
Nom IUPAC diyttrium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) oxide
Point de fusion 2410°C
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 5.01
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in alcohol and dilute acids
Poids de la formule 225.81
Pourcentage de pureté 99.9%