Learn More
Perchlorate d’yttrium(III), 50 % w/w dans une solution aqueuse, qualité réactif, Thermo Scientific™
Product Code. 11460311
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11460311 25 g 25g
11450311 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11460311 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 040580.ND
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14017-56-2
Numéro MDL MFCD00150430
Synonyme yttrium perchlorate, acmc-20aj91, yttrium perchlorate 6h2o, yttrium iii perchlorate solution, perchloric acid yttrium iii salt, yttrium 3+ triperchlorate
Specifications
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) perchlorate
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 25 g
Numéro UN UN3211
Poids de la formule 495.34 (387.25 Anhydrous)
Qualité Réactif
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.