Learn More
Yttrium, solution étalon à base d’huile, Specpure™, Y 1000 μg/g, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Yttrium, Oil based standard solution |
| Note relative au nom | Y 1000μg/mL |
| Forme physique | Liquide |
| Numéro MDL | MFCD00011468 |
| Quantité | 50 g |
| Qualité | Specpure |