Learn More
Morceaux d’yttrium, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7122652
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ; mis en ampoules sous argon
Sous argon
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11346597
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 000615.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-65-5
Formule moléculaire Y
Poids moléculaire (g/mol) 88.91
Numéro MDL MFCD00011468
Clé InChI VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
CID PubChem 23993
ChEBI CHEBI:33331
Nom IUPAC yttrium
SMILES [Y]
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium
Note relative au nom Rare Earth Oxides Content
Aspect Gray pieces
Densité 4.47g/cm3
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Conditionnement Sous argon
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Forme Pièces