Learn More
Étalon d'yttrium, 2 % HNO3 à 1000 mg/L (qualité garantie), SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
- Étalon d’yttrium
- Fabriqué avec de l'eau ASTM type I.
- Concentration 1000 μg/ml
- Volume 250 ml
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001 : 2015
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Yttrium Standard |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Certificat d’analyse | Le certificat d’analyse d’assurance rapporte jusqu’à 30 éléments au niveau ppb. |
| % min. CAS | 1.0, 5.0, 94.0 |
| % max. CAS | 1.0, 5.0, 94.0 |
| Technique | AA, ICP |
| Type | Matériel de référence certifié |
| Quantité | 250 mL |
| Qualité | Plasma |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Matrix Concentration Réf.N° 2 à 5 % HNO3 1 000 μg/ml PLY2-2Y, -2T, -2X 10 000 PLY2-3Y, -3 X. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1005
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide oxydant Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, yttriumoxide