Learn More
Étalon d’yttrium pour ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Code produit 16391176 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 mL
Conditionnement:
30mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16391176 30 mL 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16391176 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur CLY21AM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.77€
    49.70€ / 30mL
    Économisez 12.07€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Y10 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Specifications
Nom chimique ou matériau Yttrium Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 1314-36-9
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
Formule moléculaire O3Y2
Numéro MDL MFCD00011473
Technique ICP-MS
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Solution-étalon
Clé InChI RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Type Étalons pour ICP/ICP-MS
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Nom IUPAC trioxidandiide de dihydroxytrium(3+)
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 225.81
Quantité 30 mL
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 10 µg/mL Yttrium
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire