Learn More
Norme d'yttrium : Y à 10 μg/mL dans 2 % de HNO3, VHG™
Code produit 17962556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17962556 250 mL 250mL
17910666 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17962556 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLYN250
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme d'yttrium : Y à 10 μg/mL dans 2 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Yttrium
CAS 7440-65-5
Noms d’analytes ou de composants Yttrium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Y
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Y
Formule InChI InChI=1S/Y
SMILES [Y]
Nom IUPAC yttrium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 88.906
Quantité 250 mL
Poids de la formule 88,906 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.