Learn More
Norme d'yttrium : Y à 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Code produit 17954376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
200 g
400 g
Conditionnement:
200g
400g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17954376 200 g 200g
17911526 50 g 50g
17952016 400 g 400g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17954376 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOY1000A200G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme d'yttrium : Y à 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium
CAS 7440-65-5
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Yttrium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Y
Synonyme Y
Formule InChI InChI=1S/Y
SMILES [Y]
Nom IUPAC yttrium
Solvent or Matrix Huile minérale à 75 cSt
Poids moléculaire (g/mol) 88.906
Quantité 200 g
Poids de la formule 88,906 g/mol