Learn More
Norme d'yttrium : Y à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Product Code. 17979439
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17979439 500 mL 500mL
17938049 250 mL 250mL
17978039 100 mL 100mL
17908419 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 17979439 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGPYN500
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme d'yttrium : Y à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Yttrium
CAS 7440-65-5
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Yttrium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Y
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Y
Formule InChI InChI=1S/Y
SMILES [Y]
Nom IUPAC yttrium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 88.906
Quantité 500 mL
Poids de la formule 88,906 g/mol