Learn More
Norme d'yttrium : Y à 2 % en poids dans une huile d'hydrocarbures, VHG™
Code produit 17954196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
200 g
Conditionnement:
100g
200g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17954196 200 g 200g
17914196 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17954196 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOYDN2P200G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme d'yttrium : Y à 2 % en poids dans l'huile d'hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium
CAS 7440-65-5
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Yttrium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Y
Concentration 20000 μg/g
Synonyme Y
Formule InChI InChI=1S/Y
SMILES [Y]
Nom IUPAC yttrium
Solvent or Matrix Huile minérale à 75 cSt
Poids moléculaire (g/mol) 88.906
Quantité 200 g
Poids de la formule 88,906 g/mol