Learn More
Étalon d'yttrium : Y à 5 % en poids dans HNO3 à 20 %
Code produit 30318468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30318468 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318468 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGYN5P1L
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium
CAS 7440-65-5
Noms d’analytes ou de composants Yttrium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Y
Concentration 5 %
Synonyme Y
Formule InChI InChI=1 S/Y
Type de solution Mélange
SMILES [Y]
Élément Y
Nom IUPAC yttrium
Solvent or Matrix 20 % HNO3
Industry Type CQ industriel
Poids moléculaire (g/mol) 88.906
Quantité 1 L
Poids de la formule 88.906