Learn More
Acide (Z)-2-(((1-(2-aminothiazol-4-yl)-2-((2-hydroxy-2-sulfoéthyl)amino)-2-oxoéthylidène)amino)oxy)-2-méthylpropanoïque, TRC
Code produit 30348168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348168 10 mg 10mg
30344483 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30348168 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA73344510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (Z)-2-(((1-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-((2-hydroxy-2-sulfoethyl)amino)-2-oxoethylidene)amino)oxy)-2-methylpropanoic Acid
CAS 2519572-35-9
Noms d’analytes ou de composants (Z)-2-(((1-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-((2-hydroxy-2-sulfoethyl)amino)-2-oxoethylidene)amino)oxy)-2-methylpropanoic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11H16N4O8S2
Formule InChI InChI=1S/C11H16N4O8S2/c1-11(2,9(18)19)23-15-7(5-4-24-10(12)14-5)8(17)13-3-6(16)25(20,21)22/h4,6,16H,3H2,1-2H3,(H2,12,14)(H,13,17)(H,18,19)(H,20,21,22)/b15-7-
Type de solution Purs, non dilués
SMILES NC1=NC(/C(C(NCC(O)S(=O)(O)=O)=O)=N/OC(C)(C)C(O)=O)=CS1
Nom IUPAC (Z)-2-(((1-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(2-hydroxy-2-sulfoéthyl)amino)-2-oxoéthylidène)amino)oxy)-2-méthylpropanoïque
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 396.4
Quantité 10 mg
Poids de la formule 396.04