Learn More
Oxyde de (Z)-3-[2-(carboxyméthyl)dibenzo[b,e]oxépine-11(6H)-ylidène]-N,N-diméthylpropan-1-amine (oxyde de N-olopatadine), Mikromol™
Product Code. 18090190
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Unit Size:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
18090190 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18090190 Supplier Mikromol Supplier No. MM1261.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Oxyde de (Z)-3-[2-(carboxyméthyl)dibenzo[b,e]oxépine-11(6H)-ylidène]-N,N-diméthylpropan-1-amine (N-oxyde d'olopatadine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
CAS 173174-07-7
Noms d’analytes ou de composants (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C21 H23 N O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide, Olopatadine N-Oxide, Olopatadine Related Compound B
Formule InChI InChI=1S/C21H23NO4/c1-22(2,25)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-26-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)/b18-8-
SMILES C[N+](C)([O-])CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13
Nom IUPAC (3Z)-3-[2-(carboxyméthyl)-6H-benzo[c][1]benzoxépine-11-ylidene]-N,N-diméthylpropan-1-amine oxyde
Poids moléculaire (g/mol) 353.41
Quantité 25 mg
Poids de la formule 353,1627 g/mol