Learn More
STEMCELL Technologies (Z)-4-Hydroxytamoxifen
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
Description
- (Z)-4-Hydroxytamoxifen is a cell-permeable selective estrogen receptor modulator (SERM) that binds to estrogen receptors (ER) and estrogen-related receptors (ERR) with both estrogenic and anti-estrogenic effects (Poulin et al.)
- Suppresses tumor growth in breast cancer cells (Freiss et al.; Osborne et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 68047-06-3 |
| Synonyme | trans-4-Hydroxytamoxifen; 4-OH-TAM; ICI 79280 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule moléculaire | C26H29NO2 |
| Pureté | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.