Learn More
(Z)-4-(8-Chloro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11(6H)-ylidène)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate d'éthyle, TRC
Code produit 30371490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371490 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371490 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE90278525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (Z)-Ethyl 4-(8-Chloro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11(6H)-ylidene)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Noms d’analytes ou de composants (Z)-Ethyl 4-(8-Chloro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11(6H)-ylidene)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22H21ClN2O2
Synonyme Loratadine Impurity
Formule InChI InChI=1S/C22H21ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-9,11-12,14H,2,5-6,10,13H2,1H3/b20-15+
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCOC(=O)N1CC\C(=C\2/c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)\C=C1
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 380.87
Quantité 25 mg