Learn More
GVS Z-link respirateur Zytec Joint de menton FR pour PX5™ PAPR
Code produit 18419655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Vert
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
18419655 Vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18419655 Fournisseur GVS Code fournisseur 1601031CE
 Article restreint
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le RPB Le Z-Link est le respirateur multifonctionnel le plus polyvalent du marché. Conçue pour résister aux conditions industrielles difficiles tout en étant pratique pour répondre aux exigences des milieux de la santé et des sciences de la vie.
Le RPB Le Z-Link est le respirateur multifonctionnel le plus polyvalent du marché. Conçue pour résister aux conditions industrielles difficiles tout en étant pratique pour répondre aux exigences des milieux de la santé et des sciences de la vie. Le Z-Link a été conçu en pensant à votre confort et à votre fonctionnalité, vous assurant ainsi une protection optimale où que vous soyez au travail, pour les meilleurs moments.
  • Léger (880 g) et très confortable grâce à son système de casque multi-réglage.
  • Confort supérieur : entièrement réglable Comfort-Link Le système d'ajustement permet un contrôle total de votre taille grâce à un rembourrage de soutien et à un bandeau réglable à 360 degrés avec système de cliquet.
  • Certifié conforme à la norme EN 12941:1998 + A2:2008 (TH2 avec PX5™ PAPR) et EN 166 2001 1 BT 9 3.
  • Spécification technique EN 397:2012 +A2:2012 (articles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3) et
  • Clauses facultatives : Température très basse (-300 °C), métal en fusion, déformation latérale, propriétés électriques 440 V CA
  • Comprend : lentille de sécurité 16-810, joint de menton 16-731 Zytec FR, 04-831 PX5™ tube respiratoire
  • À utiliser avec un appareil respiratoire à ventilation assistée (PAPR) PX5™
Spécification
Couleur Vert
Jetable Réutilisable
Matériau Polycarbonate
Type de produit Casque respiratoire
Dimensions Taille unique
Avec soupape d’expiration Non