Learn More
(Z)-Dichlorhydrate de triprolidine, TRC
Code produit 30456855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456855 1 mg 1mg
30451732 5 mg 5mg
30450661 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456855 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8140251MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (Z)-Triprolidine Dihydrochloride
Noms d’analytes ou de composants (Z)-Triprolidine Dihydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19H22N2 • 2(HCl)
Synonyme 2-[(1Z)-1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]pyridine Dihydrochloride, (Z)-2-[1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]pyridine Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C19H22N2.2ClH/c1-16-7-9-17(10-8-16)18(19-6-2-3-12-20-19)11-15-21-13-4-5-14-21;;/h2-3,6-12H,4-5,13-15H2,1H3;2*1H/b18-11-;;
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC1=CC=C(/C(C2=NC=CC=C2)=C/CN3CCCC3)C=C1.Cl.Cl
Nom IUPAC (Z)-2-(3-(pyrrolidin-1-yl)-1-(p-tolyl)prop-1-én-1-yl)pyridine dichlorhydrate
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 351.31
Quantité 1 mg
Poids de la formule 350.14