Learn More
LNI Swissgas ZA TOTAL C 1.5 HP
Code produit. 17892159 Tous les produits LNI Swissgas Produits
Change view
Click to view available options
Tension:
100/115/220/230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Tension unitSize
17892159 100/115/220/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17892159 Fournisseur LNI Swissgas Code fournisseur 6920.25.216
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Zero air generator for HC/carbon dioxide/moisture removal with integrated compressor.
  • Zero air generator 1.5 L/min HC/carbon dioxide/moisture removal with integrated compressor.
Spécification
Tension 100/115/220/230 V
Type Zero Air Gas Generator