Learn More
Zanamivir, MedChemExpress
Code produit. 16426116
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16426116
Marque: Medchem Express HY13210
MedChemExpress Zanamivir is an influenza viral neuraminidase inhibitor with IC50 values of 0.95 nM and 2.7 nM for influenza A and B, respectively.
Zanamivir is an influenza viral neuraminidase inhibitor with IC50 values of 0.95 nM and 2.7 nM for influenza A and B, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Zanamivir
CAS 139110-80-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H20N4O7
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 33.33 mg/mL (100.30 mM)
SMILES NC(N[C@@H]1[C@H]([C@@]([H])(OC(C(O)=O)=C1)[C@@H]([C@@H](CO)O)O)NC(C)=O)=N
Poids moléculaire (g/mol) 332.31
Poids de la formule 332.31
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.