Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Zandvoort XD
Code produit 15968751
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
39
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15968751 48 1 paire
15918751 39 1 paire
15928751 44 1 paire
15938751 45 1 paire
15948751 46 1 paire
15958751 47 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15968751 Fournisseur Emma Safety Footwear Code fournisseur MM54886648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.10€
    111.30€ / 1 paires
    Économisez 78.80€
    41% de réduction
Expédition estimée: 18-03-2027
Botte de niveau moyen avec des dessus en Nubuck huilé hydrofuge, protection interne en acier de l’orteil et adhérence antidérapante exceptionnelle, même sur des surfaces humides et graisseuses. Conçue principalement pour les travailleurs du secteur des métaux, la chaussure Zandvoort est utilisée dans les professions de plein air où une chaussure solide, sûre et confortable est essentielle.
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
  • Construction de Nubuck à l’huile
  • Semelle extérieure GripForce™ Duo résistante à la chaleur
  • L’argent désinfecté Hydro-Tec™ rend les pieds
Spécification
Conception Zandvoort XD
Matériau Nubuck huilé
Dimensions 48