Learn More
Zanubrutinib, MedChemExpress
Code produit. 16486107
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16486107
Marque: Medchem Express HY101474A
MedChemExpress Zanubrutinib (BGB-3111) is a selective Bruton tyrosine kinase (Btk) inhibitor.
Zanubrutinib (BGB-3111) is a selective Bruton tyrosine kinase (Btk) inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Zanubrutinib
CAS 1691249-45-2
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H29N5O3
Quantité 5 mg
Synonyme BGB-3111
Informations sur la solubilité DMSO : 200 mg/mL (424.13 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble)
SMILES NC(C1=C2N(N=C1C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)[C@H](C5CCN(C(C=C)=O)CC5)CCN2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 471.55
Poids de la formule 471.55
Pourcentage de pureté 98.33%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.