Learn More
Novus Biologicals™ ZC3H14 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Cible | ZC3H14 |
| Synonyme | FLJ11806, Mammalian suppressor of tau pathology-2, MGC26892, MSUT-2, nuclear protein UKp68, NY-REN-37, Renal carcinoma antigen NY-REN-37, SUT2, UKp68, zinc finger CCCH domain-containing protein 14, zinc finger CCCH-type containing 14 |
| Symbole de gène(s) | ZC3H14 |