missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford Zeatin Riboside
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
25mg
50mg
Description
Naturally occurring cytokinin riboside.
Naturally occurring cytokinin riboside. Main effects in tissue culture systems include control of shoot growth and formation, cell division and inhibition of leaf senescence. Chromatographically purified and recrystallized. Plant cell culture tested. Mixed isomers: trans-isomer 97%, cis-isomer >2%.
Spécification
Spécification
| CAS | 6025-53-2 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule moléculaire | C15H21N5O5 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu