Learn More
Zein, purifié, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10114340 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 10114340
Marque: Thermo Scientific Acros 179311000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9010-66-6
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9010-66-6
Numéro MDL MFCD00062414
Spécification
Nom chimique ou matériau Zein
Note relative au nom Purified
Résidus d’allumage 2% max. (800°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Merck Index 14, 10119
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aq. solutions ph >12,aq. ethanol,,soluble in ethanol,dmf