Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Rabbit IgG Labeling Kits
Description
Includes
Contient 1 flacon de réactif de marquage d’IgG1 de lapin Zenon Alexa Fluor chacun (3 x 10 μl) et 1 flacon de réactif de blocage Zenon (IgG de souris, 175 μl).
Générez des conjugués d’anticorps (IgG) pour l’immunocytochimie (ICC), l’immunohistochimie (IHC), la cytométrie en flux et l’imagerie cellulaire grâce aux kits de marquage d’IgG de lapin Invitrogen Zenon™. Simplifiez vos applications scientifiques et réduisez la réactivité croisée des anticorps tout en réalisant un marquage efficace des anticorps dans les suspensions de sérum, de liquide ascites ou d’hybridomes.
La technologie de marquage Zenon simplifie grandement l’utilisation de plusieurs anticorps dérivés de souris dans le même protocole de coloration. Les kits de marquage tricolores Zenon contiennent des matériaux suffisants pour 10 réactions de marquage de chacune des trois couleurs fluorescentes.
Caractéristiques importantes de la technologie de marquage Zenon :
• Les anticorps marqués sont généralement prêts à l’emploi en 10 minutes
• Ils nécessitent seulement 1-20 µg d’anticorps primaire
• Simples—aucune purification nécessaire
• Flexibles — différents choix de fluorophores, biotines, HRP et phosphatases alcalines
• Multiplexage simultané avec d’autres anticorps monoclonaux de souris
• Peuvent être utilisés dans un grand nombre d’applications comme l’ICC, l’IHC, la cytométrie en flux et l’imagerie cellulaire.
Avantages de l’utilisation des kits de marquage d’anticorps Zenon :
Économies
Les kits de marquage d’anticorps Zenon constituent une méthode de marquage économique et reproductible, avec seulement 0,4 µg dans 2 µl d’anticorps primaire, et un gaspillage minimal des anticorps coûteux ou difficiles à obtenir, ou des étapes de lavage excessives qui engendrent un risque de perte du produit.
Sensibilité
Marquez vos anticorps primaires sans compromettre leur affinité pour la liaison d’antigène : Les fragments Fab marqués par le colorant Zenon et par enzyme, qui sont ciblés sur la queue Fc, sont purifiés par affinité pendant leur préparation afin d’assurer une affinité et une sélectivité élevées de la portion Fc de l’anticorps primaire correspondant. La procédure de marquage chimique des fragments Fab Zenon permet de protéger leur site de liaison Fc et de donner lieu à plus de réactifs de marquage plus actifs.
Vitesse
Aucune procédure de purification n’est requise avant l’utilisation des fragments Fab Zenon dans vos applications scientifiques. La formation du complexe anticorps-Fab se produit en moins de cinq minutes, suivie d’une étape de blocage de cinq minutes. Pendant cette période, les anticorps primaires du mélange sont presque tous marqués avec les fragments Fab marqués.
Simplicité
Les complexes Fab-anticorps affichent une fluorescence ou une activité enzymatique aussi intense que celle des anticorps primaires directement marqués. La modification de l’étendue du marquage des anticorps est aussi simple que de modifier la quantité de réactif de marquage Zenon ajouté pendant la réaction. Une fois les complexes de marquage formés, ils peuvent être utilisés immédiatement, sans avoir à purifier des anticorps.
Fiabilité
Le complexe d’anticorps Zenon-Fab est stable et permet de marquer ultérieurement ou simultanément différents tissus ou cellules cibles avec différents complexes. Une fois la coloration terminée, une étape de fixation à base d’aldéhyde peut être nécessaire pour empêcher le transfert de différents marqueurs entre différents anticorps primaires, ce qui permet de préserver le motif de coloration initial.
Personnalisation
Nous offrons un service de conjugués d’anticorps sur-mesure efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Labeling Kit |
| Quantité | 3 x 10 μl |
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon de réactif de marquage d’IgG1 de lapin Zenon Alexa Fluor (3 x 10 µl) et 1 flacon de réactif de blocage Zenon (IgG de souris, 175 µl). Conserver au réfrigérateur (2–8°C) et à l’abri de la lumière. |
| Excitation / émission | 495, 555, 650/519, 565, 668 |
| Balance d’étiquetage | < 1–20 μg |
| Gamme de produits | Zenon |
| Marqueur ou colorant | Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 647 |
| Couleur | Tricolore |
| Labeling Target | IgG |
| Espèces | Lapin |
| Afficher plus |