Learn More
Zéolite de type ferriérite, ammonium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492527 500 g 500g
15472527 25 g 25g
15482527 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15492527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045884.36
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1318-02-1 | Al2O5Si | 162.043 g/mol
Zeolite ferrierite, ammonium is used as a commercial filter and ion-exchange bed. Further, it acts as a catalyst for the acid-catalyzed isomerization of n-butenes to isobutene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • La zéolite de type ferriérite est utilisée comme filtres commerciaux, lits d’échange d’ions et comme catalyseur dans la réaction d’isomérisation catalysée par acide des n-butènes en isobutène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1318-02-1
Formule moléculaire Al2O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 162.043
Numéro MDL MFCD00132601
Clé InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
CID PubChem 9942228
Nom IUPAC dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane
SMILES O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zeolite ferrierite, ammonium
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.