Learn More
Zéolite Y, hydrogène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15432497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15432497 500 g 500g
15412497 25 g 25g
15422497 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15432497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045871.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La zéolite Y est un silicate d’aluminium métallique utile pour la recherche de protéomiques. Elle est utilisée comme catalyseur de craquage dans les unités de craquage catalytique des raffineries de pétrole pour convertir des fractions à ébullition élevée de pétrole brut en essence, diesel et autres produits plus précieux.
Zeolite Y is a useful metal aluminum silicate for proteomics research. It is used as a cracking catalyst in petroleum refinery catalytic cracking units to convert high-boiling fractions of petroleum crude to more valuable gasoline, diesel and other products. It is also used as a molecular sieve and as an adsorbent of a wide variety of cations, such as Na+, K+, Ca2+, Mg2+ and others. Zeolite is used in the development of a variety of bioreactor devices and in the determination of serum triglycerides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1318-02-1
Formule moléculaire Al2O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 162.043
Numéro MDL MFCD00132601
Clé InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
CID PubChem 9942228
Nom IUPAC dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane
SMILES O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zeolite Y
Forme physique Poudre, S.A. 720 M/g,2/g, rapport molaire de 60:1
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la solubilité Insoluble in water.