Learn More
ZEOprep™ NH2P Functionalized
Code produit. p-200108389 Tous les produits Zeochem Produits
Click to view available options
:
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : NH2P, Quantité : 1 g
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : NH2P, Quantité : 100 g
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : NH2P, Quantité : 5 kg
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : NH2P, Quantité : 500 g
Code produit. 30049020
Marque: ZEOprep 300183
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. NH2P Irregular shaped silica gel is used in Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography. NH2P ligand gives the silica very polar surface ideal for scavenger applications.
  • NH2P perfect for ion exchange applications
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • High Purity
  • European Manufacture
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • High Chemical and Mechanical Stability
  • Narrow Particles Size Distribution
  • 20 to 500 μm particles size range
  • Available in 60 A or 90 A pore size
  • High loadability
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Spécification
Granulométrie 40 à 63 μm
Porosité 60 Å
Technique Rétention chromatographique
Quantité 1 kg
Type Gel de silice
Matériau Gel de silice
Phase NH2P fonctionnel
Forme des particules Irrégulière