Learn More
ZVG™ ZetGigant™ Small Toilet Paper Rolls
Code produit. 12661205
Click to view available options
Dimensions (L x l):
8 x 8 cm
11 x 9,5 cm
110 x 95 cm
Matériau:
Fibres recyclées
Papier
Épaisseur:
2 plis
3 plis
Conditionnement:
48 rouleaux
64 pièces
72 rouleaux
Code produit. 12661205
Marque: ZVG™ 1900504
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
ZetGigant™ Tissue Toilet Paper in small rolls provides high quality and comfort. With perforated tissue paper and small rolls, it offers easy handling.
ZVG™ offers a selected range of voluminous, absorbent, and sturdy toilet papers. The high-yield zetGigant™ roll , which sets new economic standards, proves its true size: seldom refilling, reduced maintenance times and constant operational readiness.
  • Small rolls
  • Perforated
  • With or without floral design
  • Each roll contains 250 sheets
Spécification
Type de produit Papier toilette
Longueur (impériale) 3.1 in.
Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (impériale) 3.1 in.
Largeur (métrique) 8 cm
Matériau Fibres recyclées
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 8 x 8 cm
Épaisseur 2 plis