Learn More
ZVG™ ZetGigant™ Small Toilet Paper Rolls
Click to view available options
Dimensions (L x l):
8 x 8 cm
11 x 9,5 cm
110 x 95 cm
Matériau:
Fibres recyclées
Papier
Épaisseur:
2 plis
3 plis
Conditionnement:
48 rouleaux
64 pièces
72 rouleaux
Description
ZVG™ offers a selected range of voluminous, absorbent, and sturdy toilet papers. The high-yield zetGigant™ roll , which sets new economic standards, proves its true size: seldom refilling, reduced maintenance times and constant operational readiness.
- Small rolls
- Perforated
- With or without floral design
- Each roll contains 250 sheets
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier toilette |
| Longueur (impériale) | 4.3 in. |
| Longueur (métrique) | 11 cm |
| Largeur (impériale) | 3.7 in. |
| Largeur (métrique) | 9.5 cm |
| Matériau | Fibres recyclées |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 11 x 9,5 cm |
| Épaisseur | 3 plis |