Learn More
ZVG™ ZetGigant™ Small Toilet Paper Rolls
Code produit. 17853545
Click to view available options
Dimensions (L x l):
8 x 8 cm
11 x 9,5 cm
110 x 95 cm
Matériau:
Fibres recyclées
Papier
Épaisseur:
2 plis
3 plis
Conditionnement:
48 rouleaux
64 pièces
72 rouleaux
Code produit. 17853545
Marque: ZVG™ 1900904
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
ZetGigant™ Tissue Toilet Paper in small rolls provides high quality and comfort. With perforated tissue paper and small rolls, it offers easy handling.
ZVG™ offers a selected range of voluminous, absorbent, and sturdy toilet papers. The high-yield zetGigant™ roll , which sets new economic standards, proves its true size: seldom refilling, reduced maintenance times and constant operational readiness.
  • Small rolls
  • Perforated
  • With or without floral design
  • Each roll contains 250 sheets
Spécification
Type de produit Papier toilette
Longueur (impériale) 43.3 in.
Longueur (métrique) 110 cm
Largeur (impériale) 37.4 in.
Largeur (métrique) 95 cm
Matériau Papier
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 110 x 95 cm
Épaisseur 3 plis