Learn More
Impureté C (thymine) de la zidovudine EP, Mikromol™
Description
Impureté C (thymine) de la zidovudine EP
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thymin |
| CAS | 65-71-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Thymin |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C5 H6 N2 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 5-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (Thymine), Stavudine Imp. A (EP), Zidovudine Imp. C (EP), Zidovudine USP Related Compound C, Zidovudine USP RC C, Thymine, 5-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, USP Zidovudine Related Compound C, Ph Eur Zidovudine Impurity C, Thymine, Zidovudine Related Compound C, Stavudine Impurity A, Zidovudine Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9) |
| SMILES | CC1=CNC(=O)NC1=O |
| Nom IUPAC | 5-méthyl-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Show More |