Learn More
PEPperCHIP™ Microarray de protéomes de virus Zika
Click to view available options
:
Quantité : 1 lame
Description
- Contenu de la microarray : Polyprotéine génomique du virus Zika clivée en 13 chaînes : protéine C, protéine prM, peptide pr, petite protéine d’enveloppe M, protéine d’enveloppe E, protéine non structurelle 1, protéine non structurelle 2A, sous-unité de protéase à sérine NS2B, sous-unité de protéase à sérine NS3, protéine non structurelle 4A, peptide 2K, protéine non structurelle 4B, ARN polymérase NS5 dirigée par ARN
- Longueur/chevauchement des peptides : 15 aa/ 14 aa
- Nombre de peptides : 3419 imprimés en double et peptides de contrôle HA, polio et c-Myc
Spécification
Spécification
| Revêtement | PEPperSlide™ PEGMA/PMMA |
| Description | 1 copie de matrice par microréseau |
| Quantité | 1 lame |
| Méthode de fixation | Synthèse de peptides combinatoires par impression laser d’acides aminés |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015 |
| Couleur | Transparent |
| État réglementaire | RUO |
| Code-barres | Code-barres individuel pour chaque microarray |
| Matériau | Verre microscopique |
| Afficher plus |