Learn More
Zileuton, Mikromol™
Description
Zileuton
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zileuton |
| CAS | 111406-87-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Zileuton |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C11 H12 N2 O2 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Zileuton |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14) |
| SMILES | CC(N(O)C(=O)N)c1cc2ccccc2s1 |
| Nom IUPAC | 1-[1-(1-benzothiophen-2-yl)éthyl]-1-hydroxyurée |
| Afficher plus |