Learn More
Acétate de zinc, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10292812 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10292812
Marque: Thermo Scientific Acros 370081000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 557-34-6 | C4H6O4Zn | 183.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 557-34-6
Formule moléculaire C4H6O4Zn
Poids moléculaire (g/mol) 183.48
Numéro MDL MFCD00012454
Clé InChI DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4
CID PubChem 11192
ChEBI CHEBI:62984
Nom IUPAC acétate de zin
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc acetate
Point de fusion 83°C to 86°C
Couleur Vert-gris à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire (CH3CO2)2Zn
Merck Index 15, 10327
Poids de la formule 183.48
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1% max.
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.