Learn More
Acétate de zinc dihydraté, 97 %, spécifié conformément aux exigences de l’USP, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15294904 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Unit Size:
10kg
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
15294904 2.5 kg Flacon en plastique -
15284904 1 kg Flacon en plastique 1kg
15204914 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15294904 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 451880025
 Article restreint
Expédition estimée: 01-02-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5970-45-6 | C4H6O4Zn·2H2O | 219.5 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5970-45-6
Formule moléculaire C4H6O4Zn·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 219.5
Clé InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
CID PubChem 2724192
Nom IUPAC diacétate de zinc dihydraté
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc acetate dihydrate
Point de fusion 237.0°C
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.84
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102% (Complexometry)
Densité 1.8400g/mL
Formule linéaire (CH3CO2)2Zn·2H2O
Merck Index 15,10327
Informations sur la solubilité Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 219.5
Pourcentage de pureté 97%