Learn More
Zinc acétate dihydraté, 98+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10369460 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10369460 500 g Flacon en plastique 500g
10688824 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
15109273 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10369460 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 317215000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.65€
    50.65€ / 500g
    Économisez 9.00€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5970-45-6 | C4H6O4Zn·2H2O | 219.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5970-45-6
Formule moléculaire C4H6O4Zn·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 219.5
Numéro MDL MFCD00066961
Clé InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
CID PubChem 2724192
Nom IUPAC diacétate de zinc dihydraté
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc acetate dihydrate
Point de fusion 237.0°C
Note relative au nom 98+%
Couleur Blanc
pH 6.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.84
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 101% (Complexometry)
Densité 1.8400g/mL
Formule linéaire (CH3CO2)2Zn·2H2O
Merck Index 15,10327
Informations sur la solubilité Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 219.5
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc acetate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.