Specifications
| Nom chimique ou matériau | Zinc acetate dihydrate |
| Point de fusion | 237.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Gravité spécifique | 1.84 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (Complexometry) |
| Densité | 1.8400g/mL |
| Formule linéaire | (CH3CO2)2Zn·2H2O |
| Show More |
Safety and Handling
- Zinc acetate dihydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement