Learn More
Zinc Acetate Dihydrate, ACS Reagent, 98 to 101%, Honeywell Fluka™
Code produit 15635290 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
12 kg
Conditionnement:
Drum with Inliner
Flacon poly
Conditionnement:
12kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15635290 500 g Flacon poly 500g
15625290 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
15615290 12 kg Drum with Inliner 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15635290 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 383058500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS, ≥98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5970-45-6
Formule moléculaire C4H10O6Zn
Poids moléculaire (g/mol) 219.498
Numéro MDL MFCD00066961
Clé InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
CID PubChem 2724192
Nom IUPAC zinc;diacetate;dihydrate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Specifications
Nom chimique ou matériau Zinc acetate dihydrate
Point de fusion ∼100°C
Couleur Gray
pH 6 to 8 (at 20°C)
Quantité 500 g
Formule linéaire Zn(CH3COO)2 · 2H2O
Numéro UN UN3077
Beilstein 3732513
Informations sur la solubilité In water 311g/L at 20°C
Poids de la formule 219.51g/mol
Pourcentage de pureté 98.0 to 101.0%
Odeur Vinegar-like
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystalline
Densité 1.750g/cm3 at 20°C