Learn More
Dihydrate d’acétate de zinc, réactif ACS, ≥98 %, Solstice
Description
Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Zinc acetate dihydrate |
| Point de fusion | 100 °C |
| CAS | 5970-45-6 |
| Couleur | Gris |
| pH | 6 à 8 |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 25 kg |
| Formule moléculaire | C4H10O6Zn |
| Numéro UN | UN3077 |
| Clé InChI | BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L |
| Show More |