Learn More
Acétate de zinc dihydraté, AR certifié pour l‘analyse, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point de fusion | 237°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 6.0 to 7.0 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 250 g |
| Poids de la formule | 219.5g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Zinc acetate dihydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.