Learn More
Acétate de zinc, dihydraté, cristal, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Product Code. 15518284 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Unit Size:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
15518284 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15518284 Supplier Avantor J.T.Baker Supplier No. 429601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Chemical Identifiers
CAS 5970-45-6
Formule moléculaire C4H10O6Zn
Poids moléculaire (g/mol) 219.498
Clé InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
CID PubChem 2724192
Nom IUPAC zinc ; diacétate ; dihydrate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Specifications
Nom chimique ou matériau Zinc Acetate
Note relative au nom Dihydrate
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.74kg
Poids de la formule 219.51
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0%
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED